Learn More
R&D Systems™ RIPA 56
Product Code. 18746666
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18746666 50 mg 50mg
18708426 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18746666 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 7339/50
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and metabolically stable RIP1 kinase inhibitor
RIPA 56 is a potent and metabolically stable receptor-interacting protein kinase 1 (RIPK1) inhibitor (EC50 = 13 nM). RIPA-56 shows no inhibition of RIP3 kinase at 10 μM . RIPA 56 blocks necroptosis and aging of the mouse male reproductive system. RIPA 56 reduces tumor necrosis factor α (TNFα)-induced mortality and multi-organ damage in a mouse model of systemic inflammatory response syndrome (SIRS). RIPA 56 is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material N-Hydroxy-2,2-dimethyl-N-(phenylmethyl)butanamide
CAS 1956370-21-0
Quantity 50 mg
Product Line Tocris
Target RIP Kinase Inhibitors
Molecular Formula C13H19NO2
Purity 0.98
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.