missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA DQ/DR/DP Antibody (CR3/43), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-54507PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HLA DPB1 Monoclonal antibody specifically detects HLA DPB1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| HLA DPB1 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| CR3/43 | |
| Flow Cytometry | |
| DP beta 1 chain, DPB1, HLA class II histocompatibility antigen, DP(W4) beta chain, HLA DP14-beta chain, HLA-DP histocompatibility type, beta-1 subunit, HLA-DP1B, HLA-DPB, major histocompatibility complex class II HLA DPB1 protein, major histocompatibility complex, class II, DP beta 1, MHC class II antigen beta chain, MHC class II antigen DP beta 1 chain, MHC class II antigen DPB1, MHC class II antigen DPbeta1, MHC class II HLA-DP-beta, MHC HLA DPB1 | |
| Cells from human tonsil | |
| 0.1 mL | |
| Asthma, Diabetes Research, Immunology | |
| 3115 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur