Learn More
Risedronic Acid, Mikromol™
Description
Risedronic Acid
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Risedronic Acid |
| CAS | 105462-24-6 |
| Analyte or Component Names | Risedronic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C7 H11 N O7 P2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, Phosphonic acid, [1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis- (9CI), P,P'-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis[phosphonic acid], 1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene bisphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-(3-pyridyl)ethylidene-1,1-diphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-pyrid-3-ylethylidene-1,1-bisphosphonic acid, BPH 2, NE 58019, Risedronate, Risedronic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15) |
| SMILES | OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O |
| IUPAC Name | (1-hydroxy-1-phosphono-2-pyridin-3-ylethyl)phosphonic acid |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?