missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Risedronic Acid, TRC

Product Code. 30137948
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
100mg
2.5g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30137948 250 mg 250mg
30136052 2.5 g 2.5g
30008828 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30137948 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR521505250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 105462-24-6
Molecular Formula C7 H11 N O7 P2
Molecular Weight (g/mol) 283.11
Synonym Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, Phosphonic acid, [1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis- (9CI), P,P'-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis[phosphonic acid], 1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene bisphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-(3-pyridyl)ethylidene-1,1-diphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-pyrid-3-ylethylidene-1,1-bisphosphonic acid, BPH 2, NE 58019, Risedronate, Risedronic acid
IUPAC Name (1-hydroxy-1-phosphono-2-pyridin-3-ylethyl)phosphonic acid
SMILES OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O

Spezifikation

Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
Formula Weight 283.0011
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Risedronic Acid
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.