Läs mer
Läs mer
Beskrivning
RNase L Polyclonal antibody specifically detects RNase L in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | RNase L |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:100 - 1:500 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | 2-5A-dependent ribonuclease, 2-5A-dependent RNase, 2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent, EC 3.1.26.-, HPC1, interferon-induced 2-5A-dependent RNase, MGC104972, MGC133329, PRCA1, prostate cancer 1, Ribonuclease 4, Ribonuclease L, ribonuclease L (2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent), RNase L, RNS4DKFZp781D08126 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 472-741 of human RNASEL (NP_066956.1). VQELHLSCGYTHQDLQPQNILIDSKKAAHLADFDKSIKWAGDPQEVKRDLEDLGRLVLYVVKKGSISFEDLKAQSNEEVVQLSPDEETKDLIHRLFHPGEHVRDCLSDLLGHPFFWTWESRYRTLRNVGNESDIKTRKSESEILRLLQPGPSEHSKSFDKWTTKINECVMKKMNKFYEKRGNFYQNTVGDLLKFIRNLGEHIDEEKHKKMKLKIGDPSLYFQKTFPDLVIYVYTKLQNTEYRKHFPQTHSPNKPQCDGAGGASGLASPGC |
| Purification Method | Affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Ser du en mulighed for forbedring?