Learn More
RPL10A Antibody (OTI4B2), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44968-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RPL10A Monoclonal antibody specifically detects RPL10A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
| RPL10A | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| OTI4B2 | |
| Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:2000 | |
| CSA-19, Csa-19,60S ribosomal protein L10a, NEDD6, NEDD-6, Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 6, ribosomal protein L10a | |
| Full length human recombinant protein of human RPL10A (NP_009035) produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 4736 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur