Learn More
Koettermann™ Rubber Mat for Drawer
Artikelnummer. 15508525
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Color:
Gray
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color Pakningsstørrelse
15508525 Gray Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15508525 Leverandør Koettermann™ Leverandørnr. 35900004
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Koettermann™ Rubber Mat for Drawer is a protective accessory for high or low cabinet drawers.
  • Suitable for high and low cabinets
  • Provides a layer of protection to drawers
Tekniske data
For Use With (Application) Lining drawers, protection
For Use With (Equipment) Drawers
Length (Metric) 347 mm
Width (Metric) 428 mm
Color Gray
Material Rubber
Product Type Drawer Mat
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.