Description
- Anti-static stockinette chemical protection gloves
- Fully coated with special conductive, 0.40 mm NBR coating
- Cotton interlock/carbon supporting material increases comfort
- Ergonomic fit is extremely flexible for tactile sensitivity
- Meets the current standard DIN EN 16350:2014
- Contact resistance less than 108 ohms
- Enhanced grip in damp or wet areas
- Resistant to grease, mineral oils, and various chemicals
- Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
- Ideal for use in potentially explosive atmospheres and ESD environments
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance (Europe) | DIN EN 16350:2014 |
| Applications | Laboratory |
| Coating Material | Nitrile |
| Color | Black |
| Disposable | Reusable |
| Exterior Finish | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Laboratory/Cleanroom Use | Not tested |
| Latex Free | Yes |
| Material | NBR |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?