Learn More
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine, TRC
Product Code. 30369753
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30369753 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30369753 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD494978100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
CAS 119237-64-8
Molecular Formula C17 H19 N
Quantity 100 mg
Synonym (S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
InChI Formula InChI=1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m0/s1
SMILES C1CN[C@@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name (2S)-2-benzhydrylpyrrolidine
Molecular Weight (g/mol) 237.34
Formula Weight 237.1517
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.