Learn More
(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride, 95%
Product Code. 15458497
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15458497 1 g 1g
15479495 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15458497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52010.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 270596-46-8 | C6H10ClNO2 | 163.601 g/mol
(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride is used for labeling and detection purpose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride is used for labeling and detection purpose.
Solubility
Soluble in water (90 g/L at 25°C).
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 270596-46-8
Molecular Formula C6H10ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 163.601
MDL Number MFCD01861006
InChI Key FVKOZZHCHSRKJA-JEDNCBNOSA-N
Synonym s-3-amino-5-hexynoic acid hydrochloride, s-3-aminohex-5-ynoic acid hydrochloride, 3s-3-aminohex-5-ynoic acid hydrochloride, s-3-amino-5-hexynoic acid-hcl, l-beta-homopropargylglycine hydrochloride, 5-hexynoic acid, 3-amino-, 3s-, hydrochloride 1:1, s-3-amino-5-hexynoic acidhcl, l-ss-homopropargylglycine hydrochloride
PubChem CID 2761700
IUPAC Name (3S)-3-aminohex-5-ynoic acid;hydrochloride
SMILES C#CCC(CC(=O)O)N.Cl
Spezifikation
Solubility Information Soluble in water (90g/L at 25°C).
Quantity 1 g
Formula Weight 163.6
Sensitivity Air Sensitive
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material (S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.