Learn More
R&D Systems™ (S)-(-)-5-Iodowillardiine
Description
Demonstrates high affinity for the kainate receptor subtype hGluK1 (formerly hGluR5) (Ki = 0.24 nM) and 600-4000-fold selectivity over both the AMPA receptor subtypes and the homomeric kainate receptor hGluK2 (formerly hGluR6).
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
Specifications
Tekniske data
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Formula Weight | 325.06 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 325.062 |
| Chemical Name or Material | (S)-(-)-5-Iodowillardiine |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?