Learn More
R&D Systems™ (S)-Duloxetine hydrochloride
Beskrivelse
High affinity, competitive 5-HT and noradrenaline (NA) re-uptake inhibitor (Ki values are 8.5 and 45 nM for 5-HT and NA reuptake respectively in cortical synaptosomes; IC50 values are 28 and 46 nM for 5-HT and NA reuptake respectively in rat hippocampal slices). Also blocks dopamine reuptake (Ki = 300 nM in striatal synaptosomes). Exhibits antidepressant and anxiolytic effects. Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Formula Weight | 333.88 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 333.87 |
| Chemical Name or Material | (S)-Duloxetine hydrochloride |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?