Learn More
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Code produit. 10525501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
5g; Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10525501
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 342080050
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
CAS 79815-20-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Color Beige to Brown
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C9H9NO2
MDL Number MFCD00070578
Quantity 5 g
Specific Rotation Condition −112.5° (20°C c=1,1N HCl)
Specific Rotation -112.5
Synonym s---indoline-2-carboxylic acid, s-indoline-2-carboxylic acid, 2s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, h-idc-oh, l-indoline-2-carboxylic acid, l---indoline-2-carboxylic acid, s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, s---indolin-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-, 2s
InChI Key QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-N
SMILES C1C(NC2=CC=CC=C21)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 163.18
PubChem CID 2733920
Formula Weight 163.18
Percent Purity 98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid, 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Reproductive toxicity Category 2
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
Mention de danger
  • H361f-Suspected of damaging fertility.
  • H373-May cause damage to organs.
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
Conseils de prudence
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.