Learn More
(S)-N-BOC-2-Amino-3-phenylpropyl cyanide, 97+%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpécification
Spécification
| Melting Point | 120°C to 125°C |
| CAS Min % | 97.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97% min. (GC) |
| Packaging | Glass Bottle |
| Linear Formula | C6H5CH2CH(CH2CN)NHCO2C(CH3)2 |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 260.34 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (S)-N-BOC-2-Amino-3-phenylpropyl cyanide
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- H312-Harmful in contact with skin.
- H332-Harmful if inhaled.
- H302-Harmful if swallowed.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?