missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S,R)-Palonosetron Hydrochloride Contains up to ~35% (R,R)-isomer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17+;/m1./s1 |
| Formula Weight | 332.1655 |
| Chemical Name or Material | (S,R)-Palonosetron Hydrochloride |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?