Learn More
S100A1 Antibody (049), Alexa Fluor™ 532 , Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-90504AF532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
S100A1 Monoclonal antibody specifically detects S100A1 in Mouse samples. It is validated for ELISA, ELISA
Especificaciones
| S100A1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| protein S100-A1, S100 alpha, S100 calcium binding protein A1, S100 calcium-binding protein A1S100, S-100 protein alpha chain, S-100 protein subunit alpha, S100 protein, alpha polypeptide, S100A, S100-alpha | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse S100A1 (P56565; Gly2-Ser94). | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Peroxisome Markers, Signal Transduction | |
| 6271 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 049 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido