Learn More
S1PR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 21180-1-AP-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16800805
  • 410.00€ / 150µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
The EDG (endothelial differentiation gene) family of G protein coupled receptors consists of eight family members that bind lysophospholipid (LPL) mediators, including sphingosine-1-phosphate (SPP) and lysophosphatidic acid (LPA). EDG-1, EDG-3, EDG-5 (also designated H218 and AGR16) and EDG-8 bind SPP with high-affinity. EDG-6 is a low-affinity receptor for SPP. LPA preferentially binds to EDG-2, EDG-4 and EDG-7. The EDG receptors couple to multiple G proteins to signal through Ras, MAP kinase, Rho, Phospholipase C or other tyrosine kinases, which lead to cell survival, growth, migration and differentiation. EDG-1 signals through Gi proteins to activate Akt and is expressed in glioma cells. EDG-2 is expressed in brain, especially in white matter tract regions, while EDG-3 is expressed in cardiovascular tissue and in cerebellum. EDG-4 is highly expressed on leukocytes and brain, and EDG-5 has wide tissue distribution, including cardiovascular tissue and brain. Expressed in lymphoid and hematopoietic tissues and in lung, EDG-6 signals through Gi/o proteins, which activate growth related pathways.
Especificaciones
Especificaciones
S1PR2
Polyclonal
Unconjugated
S1PR2
AGR16, EDG 5, EDG5, Gpcr13, H218, LPB2, S1P receptor 2, S1P receptor Edg 5, S1P2, S1PR2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
14739, 29415, 9294
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O95136, P47752, P52592
S1PR2
S1PR2 Fusion Protein Ag15470
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado