Learn More
SARS-CoV-2 Envelope Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-41061AF750
500.65 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 18782783
  • 630.00€ / 0.10mL
Description
SARS-CoV-2 Envelope Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Envelope in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SARS-CoV-2 Envelope
Polyclonal
ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
2019-nCoV Envelope protein, COVID-19 Envelope protein, E Protein, Envelope, Human Coronavirus Envelope protein, SARSCoV2, SARS-CoV-2 E protein, SARSCoV2 Envelope protein, SARS-CoV-2 Envelope protein, Severe acute respiratory syndrome 2 Envelope Protein
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Envelope antibody was raised against a peptide corresponding to 10 amino acids near the amino terminus of SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Envelope protein. The immunogen is located within the first 50 amino acids of SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Envelope.
0.1 mL
Angiogenesis, Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Tumor Suppressors
43740570
Store at 4C in the dark.
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 750
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
SARS-CoV-2
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt