Learn More
Sartorius Diafiltration Cups for Vivaspin™ 20
Código de producto. 10049460 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
12/Pk.
Tamaño de la unidad:
Pack of 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
10049460 12/Pk. Pack of 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10049460 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VSA005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.30€
    43.45€ / Pack of 12
    Save 2.85€
    6% Off
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Use with Vivaspin 20
Use with Vivaspin 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Disposable Reusable
Filter Type Ultrafiltration
Sterility Non-sterile
Quantity 12/Pk.
Type Diafiltration Cup
For Use With (Equipment) Vivaspin 20
Sample Volume Up to 2 mL
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.