Learn More
STEMCELL Technologies SB202190
Artikelnummer. 17100102
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
17100102 10 mg 10mg
17110102 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17100102 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 72632
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
p38 MAPK inhibitor
  • SB202190 is a selective, potent, cell-permeable inhibitor of p38 MAP kinases, inhibiting p38α (SAPK2A, MAPK14) and p38β (SAPK2B, MAPK11) with IC50 values of 50 and 100 nM, respectively (Davies et al.; Jiang et al.) As a pyridinyl imidazole inhibitor, SB202190 directly binds p38 MAP kinases in the ATP binding pocket (Fox et al.)
  • Improves the self-renewal ability of neural stem cells from NPC1-deficient mice (Yang et al.)
  • Blocks adiponectin-mediated proliferation of hematopoietic stem cells (DiMascio et al.)
  • Reduces BMP3-mediated proliferation of C3H10T1/2 mesenchymal stem cells (Stewart et al.)
  • Induces cardiomyocyte differentiation from human embryonic stem cells (Graichen et al.)
Spezifikation
CAS 152121-30-7
Quantity 10 mg
Molecular Formula C20H14FN3O
Purity ≥98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.