Learn More
Buerkle™ Sealing Sleeves for Buerkle™ Zone Samplers
Code produit 11886413 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer Top:
25 mm
50 mm
Conditionnement:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Outer Top Conditionnement
11886413 50 mm 1 set
10770763 25 mm 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11886413 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53170010
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sealing sleeves made of PP, sterilisable, they seal individual chambers when filling, emptying or transporting. The sealing sleeves are easy to slide on and they automatically clip into position.
Sealing sleeves made of PP, sterilizable, which seal individual chambers when filling, emptying or transporting. The sealing sleeves are easy to slide on and automatically clip into position. Length 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material PVC
For Use With (Equipment) Zone Sampler
Diameter (Metric) Outer Top 50 mm
Length (Metric) 150 mm