Learn More
SEC13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifications
Antigen SEC13
Concentration 0.22 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16834554
Visa dokument
Proteintech
15397-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
16824554
Visa dokument
Proteintech
15397-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
The protein encoded by this gene belongs to the SEC13 family of WD-repeat proteins. It is a constituent of the endoplasmic reticulum and the nuclear pore complex. It has similarity to the yeast SEC13 protein, which is required for vesicle biogenesis from endoplasmic reticulum during the transport of proteins. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found.
Specifikationer
Specifikationer
SEC13
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P55735, Q5XFW8, Q9D1M0
110379, 297522, 6396
SEC13 Fusion Protein Ag7610
Primary
-20°C
SEC13
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
D3S1231E, Protein SEC13 homolog, SEC13, SEC13 homolog (S. cerevisiae), SEC13 like protein 1, SEC13 related protein, SEC13L1, SEC13R
SEC13
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.