Learn More
Beschreibung
- EMI/FRI protection prevents interference from plant operations
- See-through inlet filter housing protects pumps from dirt and debris while allowing easy inspection
- GilAir 5 is a double-diaphragm pump with a larger capacity battery to handle higher flow rates
- Clock features run and hold functions
Spezifikation
Spezifikation
| Includes | Pump, Air Boss (Bag Fill Adapter), Tubing, Tool Kit, Rechargeable NiCd Battery, 230 VAC Charger, Filter Cassette Holder |
| Certifications/Compliance | UL (class I, groups A, B, C, D; class II, groups E, F, G; Class III, div 1); CENELEC |
| Voltage | 230 VAC |
| Overall Length (English) | 2 in. |
| Overall Length (Metric) | 5.08 cm |
| Product Type | Air Sampling Pump |
| Flow Rate | 0.75 to 3 L/min. (low-flow range: 1 to 500 mL/min.) |
| Overall Height (English) | 4 in. |
| Overall Height (Metric) | 10.16 cm |
| Overall Width (English) | 3043/64 in. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?