Learn More
Mettler Toledo™ Sensor Holder, EasyPlace, Single Extended
Code produit. 17501026 Tous les produits Mettler Toledo Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
EasyPlace
missing translation for 'unitSize'
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17501026
missing translation for 'mfr': Mettler Toledo™ 30671576
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sensor holder for the EasyPlace electrode arm with extended length for use with large sample vessels. Fits one sensor.
  • Extended Reach
  • For wide sample containers or elaborate experimental setups - the extended electrode holder provides additional horizontal reach
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Sensor Holder, EasyPlace Single Extended
For Use With (Equipment) EasyPlace