Learn More
Descripción
This is a septa cathode buffer container intended for use with Applied Biosystems Dx genetic analyzers.
This is a septa cathode buffer container intended for use with the 3500 Dx/3500xL Dx Genetic Analyzer.
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 10 Ea. |
| For Use With (Equipment) | 3500 xL Dx Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer |
| Product Type | Septa Cathode Buffer Container |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Content And Storage | Each Pk. contains 10 containers. |
For In Vitro Diagnostic Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?