missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sertraline Hydrochloride (1.0 mg/mL in Methanol), TRC

Codice prodotto. 30464605
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30464605 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30464605 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT78205X1ML
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

CAS 79559-97-0
Molecular Formula C17 H17 Cl2 N . Cl H
Quantity 5 x 1 mL
Synonym Sertraline Hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride (1:1), (1S-cis)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthaleneamine hydrochloride, (1S,4S)-N-Methyl-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, Altruline, Aremis, Atruline, Cp 51974-1, Dominum, Gladem, Jzoloft, Lesefer, Lustral, Selectra, Serlift, Sertraline hydrochloride, Seserine, Sirto, Sosser, Stimuloton, Zolof, Zoloft
InChI Formula InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
SMILES Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
IUPAC Name (1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 342.69
Formula Weight 341.0505
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sertraline Hydrochloride 1 mg/mL
Chemical Name or Material Sertraline Hydrochloride
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.