Learn More
Interscience™ Set of 6.4 mm Tubings
Product Code. 16332236
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. For Use With (Equipment) Unit Size
16332236 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16332236 Supplier Interscience™ Supplier No. 513044
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Set of 5 dispensing tubings with a 6.4 mm inner diameter.
  • Contains silicone tubings, Tygon™ tubings, and straight connectors
Spezifikation
Product Type Dispensing Tubing
Autoclavable Autoclavable
For Use With (Application) Adding Dispensing Tubings to Dilutors
For Use With (Equipment) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Quantity 5 Tubings/Set
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.