Learn More
SFRS12 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35325-20ul
This item is not returnable.
View return policy
Description
SFRS12 Polyclonal antibody specifically detects SFRS12 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
| SFRS12 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| DKFZp564B176, Serine/arginine-rich-splicing regulatory protein 86, SFRS12serine-arginine-rich-splicing regulatory protein 86, Splicing factor, arginine/serine-rich 12MGC133045, splicing regulatory glutamine/lysine-rich protein 1, Splicing regulatory protein 508, SRRp508, SRrp508SRrp86serine-arginine-rich splicing regulatory protein 508, SRRP86 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human SFRS12 (NP_631907.1).,, Sequence:, MTSLMPGAGLLPIPTPNPLTTLGVSLSSLGAIPAAALDPNIATLGEIPQPPLMGNVDPSKIDEIRRTVYVGNLNSQTTTADQLLEFFKQVGEVKFVRMAGDETQPTRFAFVEFADQNSVPRALAFNGVMFGDRPLKINHSNNAIVKPPEMTPQAAAKELEEVMKRVREAQSFISAAIEPE | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 140890 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering