missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ SGE™ GC Septa: Auto-Sep T
Description
Designed specifically for use in Agilent Technologies™ (HP) GC instruments
Auto-Sep T Septa
- PTFE-coated silicone septa for temperature program injectors and high-volume autosamplers (especially for GC/MS)
- Excellent durability, resealing, solvent and tear resistance
- Maximum temperature: 350°C (662°F)
Specifications
Specifications
| Type | GC Septa |
| Diameter (English) Inner | 0.43 in. |
| Packaging Quantity | 100/Pk. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?