Learn More
Thermo Scientific™ Shandon™ Paraffin
Product Code. 13430497 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Product Type:
Paraffin
Unit Size:
Pack of 8
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Product Type Unit Size
13430497 Paraffin Pack of 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 13430497 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 503002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Achieve thorough tissue infiltration and provide maximum support during microtomy with high-quality Thermo Scientific™ Shandon™ Paraffin.
  • Quality blend of paraffin, polymers and plastics (to varying degrees, based upon type)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Melting Point 50° to 54°C
Product Type Paraffin
Quantity 8 x 1kg
For Use With (Application) Thin sectioning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.