Läs mer
Epredia™ Shandon™ Stainless-Steel Deep Instrument Trays, 18.1x 12.4 x 2.4 in. (L x W x D) (46 x 31.4 x 6cm)
Produktkod. 13457509 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Length (English):
18.1 in.
Förpackningsstorlek:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Length (English) unitSize
13457509 18.1 in. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 13457509 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6127
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Epredia™ Shandon Stainless-Steel Deep Instrument Trays are available in three sizes.
  • Constructed of surgical grade stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Product Type Instrument Trays
Material Stainless Steel
Dimensions (L x W x H) 18.1 x 12.4 x 2.4 in. (46 x 31.4 x 6 cm)
Length (English) 18.1 in.
Length (Metric) 46 cm
Width (English) 12.4 in.
Width (Metric) 31.4 cm
Height (English) 2.4 in.
Height (Metric) 6 cm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.