Learn More
Silicon rod, 2.5cm (0.98in) dia, 99.999% (metals basis)
Click to view available options
Quantity:
25 mm
100 mm
150 mm
Unit Size:
100mm
150mm
25mm
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifica
| Quantity | 150 mm |
| Odor | Odorless |
| Weight | ≈11.43g/cm |
| Form | Rod |
| Percent Purity | 99.999% |
| Assay | (metals basis) |
| Chemical Name or Material | Silicon rod, 2.5cm (0.98 in.) dia. |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto