Learn More
Silver powder, spherical, APS 1.3-3.2 micron, 99.9% (metals basis)
Código de producto. 11398728
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11398728 250 g 250g
11308738 10 g 10g
11318738 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11398728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041599.30
 Restricted Item
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-22-4
Molecular Formula Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
MDL Number MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Especificaciones
Quantity 250 g
Odor Characteristic
Particle Size APS 0.8 to 1.5 Micron
Assay Percent Range 99.9%, metal basis
Form Spherical Powder
UN Number UN3077
Percent Purity 99.9%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Silver powder
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.