Learn More
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Antibody [Alexa Fluor™ 532] - (isolate F236), Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Polyclonal antibody specifically detects Simian Immunodeficiency Virus gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | Simian Immunodeficiency Virus gp120 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 532 |
| Dilution | Western Blot |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Simian Immunodeficiency Virus gp120 (isolate F236) (RefSeq#: CAA32487.1; Gln24-Arg531) |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?