Learn More
Manutan Single cutting station, cutting width 1600mm, roll weight 200kg
Artikelnummer. 12858949
Encompass_Preferred
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12858949 Lieferant Manutan Lieferanten-Nr. A016031
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
An ergonomic packaging station especially suitable for lightweight film and corrugated board. Safe bi-directional cutting with adjustable take off height and roller bearing spindle. Each system is supplied with two cartridges, one circular blade, one flat blade. Ergonomically designed cutter cartridge easily replaced in a single operation.
  • Single cutting station with one roll
  • Cutting width: 1600mm
  • Roll weight: 200kg
  • Dimensions (H x W x D): 1060mm x 1340mm x 970mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.