Learn More
SIPA1L1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 25086-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16843625
  • 145.00€ / 20µL
Description
Signal-induced proliferation associated-like protein 1 (SIPA1L1) is a member of the SIPA1 family of RapGAPs. SIPA1L1 was initially identified as a binding partner and degradation target of the E6 oncoprotein of high-risk papillomaviruses. Recently, it was discovered that Casein kinase I epsilon (CKIe), a Wnt-regulated kinase that regulates Wnt/b-catenin signaling, also can bind to the carboxy-terminus of SIPA1L1. CKIe phosphorylates SIPA1L1, thereby reducing its stability and alleviating its inhibition of Rap1, a protein required for Wnt8/CKIe-mediated gastrulation during embryogenesis, suggesting SIPA1L1 plays important roles in embryo development as well as control of cell proliferation.
Specifications
Specifications
SIPA1L1
Polyclonal
Unconjugated
SIPA1L1
E6 targeted protein 1, E6TP1, KIAA0440, SIPA1 like protein 1, SIPA1L1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
217692, 26037
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O43166, Q8C0T5
Sipa1l1
SIPA1L1 Fusion Protein Ag18900
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt