missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Sirukumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Recombinant Monoclonal Antibody

477.00€ - 1204.00€

Specifica

Antigen Sirukumab Humanized
Concentration 1 mg/mL
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Applications ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Classification Recombinant Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
30283174
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Invitrogen™
MA559599
100 μg
477.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
30284770
Vedere i documenti
Invitrogen™
MA559600
1 mg
1204.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Descrizione

Descrizione

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

Sirukumab has been used in trials studying the treatment and basic science of Giant Cell Arteritis and Arthritis, Rheumatoid.
Specifica

Specifica

Sirukumab Humanized
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
CNTO 136
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato