Learn More
mb2 Sit Stand Polyurethane
Descrizione
- Sit stand black
- Sturdy steel tube sit stands with ergonomically shaped, sturdy integral foam seats
- Seat height adjustment 600 to 850 mm
- Seat tilt 15° horizontal 16° with automatic return
- Non-slip floor glides
Specifica
Specifica
| Product Type | Stool |
| Color | Black |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Adjustable | Height |
| For Use With (Equipment) | For Benchtop |
| Height (Metric) | 480 mm |
| Quantity | 1 Ea. |
| Seating Height | 600 to 850 mm |
| Weight (Metric) | 9 kg |
| With Armrest | No |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?