Learn More
SLC1A5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
353.00€ - 557.00€
Specifications
Antigen SLC1A5
Dilution Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18454661
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-89327-25ul
25 μL
353.00€
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18288026
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-89327
0.1 mL
557.00€
0.10mL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
SLC1A5 Polyclonal specifically detects SLC1A5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
SLC1A5
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
AAAT, ASCT2M7VS1, ATB(0), Baboon M7 virus receptor, M7V1ATBO, neutral amino acid transporter B, neutral amino acid transporter B(0), R16, RD114 virus receptor, RD114/simian type D retrovirus receptor, RDR, RDRCFLJ31068, Sodium-dependent neutral amino acid transporter type 2, solute carrier family 1 (neutral amino acid transporter), member 5, Solute carrier family 1 member 5
SLC1A5
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Rabbit
Human, Mouse
Q15758
6510
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VDRTESRSTEPELIQVKSELPLDPLPVPTEEGNPLLKHYRGPAGDATVASEKESVM
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt