Learn More
Invitrogen™ SLC4A2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA534207
Artikelnummer. 15375241
  • 520.00€ / 50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Orangutan, Gibbon, Monkey (100%); Marmoset, Elephant, Horse (88%); Panda, Bat (81%). For IHC(P), use heat induced antigen retrieval in pH 6.0 citrate buffer. After incubation with the primary antibody, slides were incubated with biotinylated secondary antibody, followed by alkaline phosphatase-streptavidin and chromogen.
Plasma membrane anion exchange protein of wide distribution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SLC4A2
Polyclonal
Unconjugated
SLC4A2
AE 2; AE2; Aep2; anion exchange protein 2; anion exchanger 2; anion exchanger 2 type a; anion exchanger 2 type b1; anion exchanger 2 type b2; B3RP; B3rp2; B3RP-2; Band 3-related protein; band 3-related protein 2; BND3L; EPB3L1; Erythrocyte band 3; erythrocyte membrane protein band 3-like 1; HKB3; MPB3L; NBND3; non-erythroid band 3-like protein; Slc4a2; solute carrier family 4 (anion exchanger), member 2; solute carrier family 4 member 2; Solute carrier family 4, member 2, anion exchange protein 2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6522
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.11 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
P04920
SLC4A2
Synthetic 16 amino acid peptide from internal region of human SLC4A2.
50 μg
Primary
Human, Monkey
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt