Learn More
SOD1/Cu-Zn SOD Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-24915PCP
Product Code. 18472982
  • 529.00€ / 0.10mL
Description
SOD1/Cu-Zn SOD Polyclonal antibody specifically detects SOD1/Cu-Zn SOD in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SOD1/Cu-Zn SOD
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
ALS, ALS1, amyotrophic lateral sclerosis 1 (adult), Cu, Cu/Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.1, homodimer, hSod1, indophenoloxidase A, IPOA, SOD, SOD, soluble, superoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, superoxide dismutase 1, soluble, Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.110superoxide dismutase, cystolic
The superoxide dismutase enzyme from bovine erythrocytes (CAS # 9054-89-1) was used as the immunogen.
0.1 mL
Biologically Active Proteins, Cancer, Diabetes Research, Mitochondrial Fusion Proteins, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Tumor Suppressors
6647
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
PerCP
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Bovine
Purified
Documents
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato