Få mere at vide
Få mere at vide
Gravis Single Use Crimping Bottles
Beskrivelse
- Available in clear or amber glass for light-sensitive materials
- Manufactured from soda lime glass
- Neck diameter of 20mm
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 10 mL |
| Color | Clear |
| Diameter (Metric) Outer Neck | 20 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| No. per Pack | 168Pack |
| Quantity | 168Pack |
| Product Type | Crimp Bottle |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?