Spezifikation
| CAS | 1002-62-6 |
| Molecular Formula | C10H19NaO2 |
| MDL Number | MFCD00066453 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | sodium decanoate, sodium caprate, decanoic acid, sodium salt, decanoic acid sodium salt, sodium caprinate, capric acid sodium salt, sodium-n-decanoate, sodium decanoic acid, capric acid, sodium salt, caprinic acid sodium salt |
| InChI Key | FIWQZURFGYXCEO-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCCCC([O-])=O |
| IUPAC Name | sodium decanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.25 |
| PubChem CID | 4457968 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?