Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 248°C |
| CAS | 7775-09-9 |
| Color | White |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 1 kg |
| Molecular Formula | ClNaO3 |
| MDL Number | 3479 |
| Synonym | sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal |
| InChI Key | YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].[O-][Cl](=O)=O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium chlorate
- Danger
- Oxidising solid Category 1
- Acute toxicity Category 4
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- H271-May cause fire or explosion; strong oxidiser.
- H302-Harmful if swallowed.
- H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P273-Avoid release to the environment.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?