Learn More
Sodium Hydroxide, 0.100 N (N/10), Ricca Chemical
Product Code. 31750922
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mL
Packaging:
Natural Poly Bottle
Unit Size:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
31750922 250 mL Natural Poly Bottle 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 31750922 Supplier Ricca Chemical Company Supplier No. R7350000250A
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-08-2026
Add to basket
Add to basket
Standardized Bases
  • Tested in an ISO 17025 Accredited Facility
  • Test Reports provided with Certified Values and Measurement Uncertainty
  • Tight release specifications for low lot-to-lot variability
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molecular Formula HNaO
Molecular Weight (g/mol) 40 g/mol
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodium;hydroxide
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH 13
Color Colorless
Boiling Point 100°C
CAS Min % 99.6, 0.4
Melting Point 0°C
CAS Max % 99.6, 0.4
Density 1.0046
Solubility Information Miscible in water
Quantity 250 mL
Grade Laboratory
Packaging Natural Poly Bottle
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Sodium Hydroxide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.