Description
Sodium Phosphate Dibasic is used in many applications, including the purification of antibodies, as a reagent and buffer in analytical chemistry, and in the preparation of biological buffers. Also used as a sequestrant, emulsifier and buffer in foods; as mordant in dyeing; for weighting silk; in tanning; in manufacturing of enamels, ceramics, detergents, and boiler compounds; as a fireproofing agent in soldering and brazing instead of borax; as a cathartic; and as a laxative.
Specifications
Specifications
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Quantity | 100 g |
| Solubility Information | Soluble in water, but more soluble in hot water; insoluble in alcohol, ethanol. |
| IUPAC Name | disodium;hydrogen phosphate |
| Formula Weight | 141.96 |
| Percent Purity | ≥99.0% |
| Grade | ACS |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.