Learn More
Sodium Sulfate, TRC
Catalog No. 17998504
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity unitSize
17998504 10 g 10g
17969444 1 g 1g
17938514 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17998504 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS67362010G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Molecular Formula 2 Na . O4 S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Synonym Sulfuric acid sodium salt (1:2), Sulfuric acid disodium salt (8CI,9CI), Sodium sulfate (2:1), A 12, A 12 (sulfate), A 6, A 6 (salt), Bisodium sulfate, Dibasic sodium sulfate, Disodium monosulfate, Disodium sulfate, Disodium sulphate, Kemsol, Na-G 0, Na-G 1, Salt cake, Sodium sulfate, Sodium sulfate (Na2SO4), Sodium sulfate anhydrous, Sodium sulphate, Sulfuric acid, disodium salt, T 350, T 350 (sulfate)
IUPAC Name disodium;sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Formula Weight 141.9313
Chemical Name or Material Sodium Sulfate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.