Learn More
Solifenacin EP Impurity A, Mikromol™
Product Code. 30457442
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30457442 4 x 25 mg 100mg
17950586 25 mg 25mg
17992146 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30457442 Supplier Mikromol Supplier No. MM1342.0200254AMP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-09-2026
Add to basket
Add to basket
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Solifenacin EP Impurity A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material (S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
CAS 118864-75-8
Analyte or Component Names (S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C15 H15 N
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym (1S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, Solifenacin Succinate Imp. A (EP), Solifenacin Imp. A (EP), Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-, (S)-, (+)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (-)-(S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenylisoquinoline, (1S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (S)-(+)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, Solifenacin Succinate Impurity A, Solifenacin Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2/t15-/m0/s1
Solution Type Neat
SMILES C1Cc2ccccc2[C@@H](N1)c3ccccc3
IUPAC Name (1S)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Molecular Weight (g/mol) 209.29
Quantity 4 x 25 mg
Formula Weight 209.1204 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.