Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SP 600125
Beskrivning
TB1496-RMU is an Ancillary Materials Grade version of SP 600125 (Cat. No. 1496). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Anthra[1,9-cd]pyrazol-6(2H)-one |
| CAS | 129-56-6 |
| Quantity | 10 mg |
| Target | JNK/c-jun Inhibitors |
| Molecular Formula | C14H8N2O |
| Purity | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?