Learn More
3M™ Speedglas™ Outside Protection Plate
Código de producto. 17859306 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10/Pk.
Tamaño de la unidad:
Pack of 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
17859306 10/Pk. Pack of 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17859306 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100092252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00€
    273.33€ / Pack of 10
    Save 139.67€
    33% Off
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3M™ Speedglas™ Outside Protection Plates are designed for use with 3M™ Speedglas™ Welding Helmets and Filters and protect the welding filter from sparks and spatter.
  • 3M™ Speedglas™ Outside Protection Plates are a replacement part designed to be used when the original has been damaged or worn out.
  • Help protect your welding filter from sparks and spatter by ensuring that your Outside Protection Plate is functioning properly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifications/Compliance ANSI Z89.1-2010
Color Clear
For Use With (Equipment) 9002NC Welding Helmets, 9100MP Welding Helmets, G5-02 Welding Helmets
Product Type Outside Protection Plate
Quantity 10/Pk.
Size Standard
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.